CLS4626
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
leur fitting, sterile, weight 100 g
Sinônimo(s):
Corning cap
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
orange polypropylene cap (disposable)
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 4626
tamanho da tampa
45 mm
tubo D.I. × D.E. × C
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
peso
100 g
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)