Documentos Principais
CLS4218
Corning® Step-R Repeating Pipettor Adapter for 25 mL Syringe Tips
non-sterile
Sinônimo(s):
repeater adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Materiais
red polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
Autoclavable at 121°C, 25 minutes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 4218
Categorias relacionadas
Descrição geral
Suitable for use with 25 mL syringe tips.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)