Documentos Principais
CLS6633
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (12.5 mL), sterile
Sinônimo(s):
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
(12.5 mL)
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Corning 6633
volume
(12.5 mL)
Descrição geral
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)