CLS3985BC
Corning® 384 well microplate
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid, case of 50
Sinônimo(s):
384 multiwell plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
esterilidade
non-sterile
Características
lid
skirt
with generic barcode
embalagem
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 3985BC
volume máximo
112 μL
tamanho
384 wells
poços
384 wells
volume de trabalho
80 μL
cor
black
adequação
suitable for (cell culture)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS3985BC-100EA | 4061833884744 |
CLS3985BC-20EA | 4061833884751 |