Documentos Principais
CLS3886
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid: no
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiais
flat bottom clear
round wells
white polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
bag of 20
pkg of 20 inner package
fabricante/nome comercial
Corning 3886
tamanho
96 wells
poço P
10.7 mm
volume do poço
190 μL
volume de trabalho do poço
25-125 μL
cor
white
adequação
suitable for (cell culture)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)