Documentos Principais
CLS3725BC
Corning® 1536 well plate, white, FB, PS, NT
Sinônimo(s):
1536 multiwell plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Materiais:
flat wells
polystyrene plate
square wells
white bottom
white wells
tamanho:
1536 wells
volume do poço:
12.5 μL
volume de trabalho do poço:
1-8 μL
Materiais
flat wells
polystyrene plate
square wells
white bottom
white wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
pack of 10 ea
case of 50 ea
fabricante/nome comercial
Corning 3725BC
disponibilidade
available only in South Korea
tamanho
1536 wells
volume do poço
12.5 μL
volume de trabalho do poço
1-8 μL
cor
white
tipo de ligação
non-treated surface
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)