CLS3621
Corning® Costar® microcentrifuge tubes with snap cap
1.7 mL snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile, natural, 5000/cs
Sinônimo(s):
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, snap cap microcentrifuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom tube
polypropylene cap
polypropylene tube
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
disposable
graduations
self-standing: no (style: (conical bottom))
embalagem
pack of 500
case of 5000
fabricante/nome comercial
Corning 3621
Parâmetros
17000 × g max. RCF
diâmetro da tampa
0.362 in.
capacidade
1.7 mL
tubo D.E.
.500 in.
cor
natural
conector
cap (push fit)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Supplied nonsterile and are autoclavable
- External graduations and frosted writing spot for easy sample identification
- Positive seal design allows for repeated opening and closing
- Flat cap surface for convenient labeling
- Withstands a maximum RCF of 17,000 × g
- Assorted color pack includes one bag each of blue, green, yellow, red and orange tubes.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)