CLS356273
Corning® PureCoat™ Collagen Peptide Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinônimo(s):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
rectangular flask
Características
vented Cap
canted neck
embalagem
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
fabricante/nome comercial
Corning 356273
capacidade
175 cm2
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1