CLS354429
Corning® BioCoat™ Collagen IV Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom clear wells
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 354429
tamanho
96 well
tamanho do poço
96 wells
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS354429 | 4065270188670 |