CLS354086
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine #1 German Glass Coverslip
size 12 mm, pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Sinônimo(s):
slides, coverslip
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
glass
embalagem
pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
fabricante/nome comercial
Corning 354086
tamanho
12 mm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS354086 | 4065270188373 |