Key Documents
CLS353296
Corning® Falcon® Microplate
wells, 96, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom white wells, sterile
Sinônimo(s):
Microplate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais
flat bottom white wells
esterilidade
sterile
Características
lid
wells 96
embalagem
case of 50 ea (10 packs of 5)
fabricante/nome comercial
Corning 353296
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Falcon® 96 Well White Flat Bottom TC-Treated Microtest Assay Plate, with Lid, Sterile, 5/Pack, 50/Case
Aplicação
Assay
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.