CLS353112
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 350 mL, straight neck, graduated, 50 ‑ 600 mL, cap, blue vented
Sinônimo(s):
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
Características
cap blue vented
graduated 50 ‑ 600 mL
fabricante/nome comercial
Corning 353112
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
capacidade
350 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS353112 | 4065269079187 |