Documentos Principais
CLS3099
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, clear, sterile, 50/cs
Sinônimo(s):
universal microplate lid, universal microtiter plate lid, universal multiwell plate lid, universal plate lid
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiais:
polystyrene
tamanho:
96 or 384 wells
Materiais
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid: no
embalagem
pack of 25
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 3099
tamanho
96 or 384 wells
cor
clear
Descrição geral
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
  • Sterilized by gamma radiation
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)