Documentos Principais
MH-22A
96121721, mouse liver, Polymorphic
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
mouse liver
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
2n = 40
morfologia:
Polymorphic
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
MH-22A, 96121721
fonte biológica
mouse liver
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 40
morfologia
Polymorphic
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse C3HA hepatocarcinoma
Descrição de linhagem celular
MH-22A was derived from the cells of a solid form of mouse hepatoma 22A. Inoculation into C3HA mice led to the formation of transplantable tumours.
Aplicação
Experimental tumour therapy in vitro and in vivo
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)