RIN-5F
95090402, rat pancreas, Not specified
About This Item
Produtos recomendados
product name
RIN-5F, 95090402
fonte biológica
rat pancreas
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Insulin, L-dopa-decarboxylase
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Conteúdo relacionado
We offer more than twenty ECACC pancreatic cancer cell lines of human, rat, or mouse origin, including PANC-1. Choose cells based on mutations in KRAS, TP53, SMAD4, and other key genes, or by demonstrated suitability for applications such as toxicity, xenograft models, and drug response studies.