GAD-1
92020601, Reactivity: Anti-Glutamic acid decarboxylase
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 92020601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92020601-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reatividade
Anti-Glutamic acid decarboxylase
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against glutamic acid decarboxylase from chickens, mice, rats, rabbits, cats and macaque monkeys.
Imunogênio
Glutamic acid decarboxylase
Meio de cultura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 2-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)