IL-A2
91072510, Reactivity: Anti-IgG, bovine
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 91072510-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91072510-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8.653
Reatividade
Anti-IgG, bovine
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against bovine IgG including IgG1 and IgG2. It does not react with bovine IgM.
Imunogênio
Purified bovine IgG
Aplicação
Determination of bovine immunoglobulin levels
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells may require mouse macrophage feeder cells upon resuscitation..
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)