OKT4
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-CD4, human, 87012602
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 87012602-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87012602-1VL
ImmunoDon
CAF1 mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8
Reatividade
Anti-CD4, human
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse P3X63Ag8 x Mouse CAF1 spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against the CD4 antigen on human T cells of the T helper subset.
Imunogênio
Human peripheral blood T lymphocytes
Meio de cultura
IDMEM + 2mM glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)