Documentos Principais
MS
91070510, African green monkey kidney, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
African green monkey kidney
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Epithelial
receptores:
Not specified
doença(s) relevante(s):
cancer
Nome do produto
MS, 91070510, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
fonte biológica
African green monkey kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
receptores
Not specified
doença(s) relevante(s)
cancer
Origem de linhagem celular
Monkey African Green kidney
Descrição de linhagem celular
Derived from African green monkey. Useful for supporting functional co-cultures of rat hepatocytes. Originally mycoplasma infected.
Meio de cultura
DMEM (D6546) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 5-10% FBS / FCS (F2442).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e., seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)