Documentos Principais
CCD 25Lu
90112710, human lung, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
CCD 25Lu, 90112710
fonte biológica
human lung
embalagem
tube of 5 μg 90112710-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90112710-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian lung
Descrição de linhagem celular
Established from the normal lung tissue of a 7 year old Caucasian male who died of a high grade glioma of the brain stem. The cells can undergo up to 9 population doublings.
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)