Documentos Principais
CCD-32Lu
90110517, human lung, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
CCD-32Lu, 90110517
fonte biológica
human lung
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. 46, Diploid
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian lung
Descrição de linhagem celular
Derived from a lung explant of a 1 month old Caucasian male with congenital heart disease.
Aplicação
Ageing studies
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.