VH2
90102539, Daboia russelii cardiovascular , Fibroblast-like
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
VH2, from Daboia russelii cardiovascular, 90102539, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
fonte biológica
Daboia russelii cardiovascular
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 34
morfologia
Fibroblast-like
receptores
Not specified
Origem de linhagem celular
Viper Russells heart
Descrição de linhagem celular
Derived from the heart of a normal female Russell′s viper (Daboia russelii). Unlike cell line VSW the cells do not produce C type particles.
Meio de cultura
EMEM (HBSS) (M5775) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 1% NEAA (M7145) + fetal bovine serum (FBS / FCS) (Heat Inactivated).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2, i.e., seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 28-30°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)