DH33
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
insect embryo
embalagem
tube of 5 μg 90070559-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90070559-1VL
modo de crescimento
Semi-adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Drosophila embryo
Descrição de linhagem celular
Derived from Drosophila embryo, useful in virus studies, particularly picornaviruses and rhabdoviruses.
Aplicação
Virus studies
Meio de cultura
Schneider′s Insect Medium + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Cells may semi-adhere to tissue culture flask, shake gently to dislodge; 25°C; No CO2.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)