Clone 81
90031403, feline kidney, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
Clone 81, 90031403
fonte biológica
feline kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Cat kidney fibroblast, MSV transformed
Descrição de linhagem celular
Susceptible to Feline leukaemia virus. There is the possibility of low level secretion of Feline endogenous retrovirus (RD 114). The cells should be handled under laboratory containment level 2.
Aplicação
Virus and cloning studies: FeLV, Feline endogenous retrovirus
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)