Documentos Principais
FEA4 + PFSC/C1
90031402, feline embryo, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
FEA4 + PFSC/C1, 90031402
fonte biológica
feline embryo
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Cat Domestic embryo fibroblast
Descrição de linhagem celular
This cell line is infected with molecularly cloned FeLV (subgroup C). The cells should be handled under laboratory containment level 2.
Aplicação
Virus studies
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.