Documentos Principais
1306
90011887, human skin, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
1306, 90011887
fonte biológica
human skin
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human skin fibroblast
Descrição de linhagem celular
A HPRT- derivative of the SV40 transformed human fibroblast line GM0637. The cells were selected in 5μg/ml thioguanine and are useful for transfection experiments.
Aplicação
Transfection studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 13
D16S539: 12,13
D5S818: 11
D7S820: 10
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)