Documentos Principais
HFN 36.3
Reactivity: Anti-Fibronectin, 89062006
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8
Reatividade
Anti-Fibronectin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse P3X63Ag8 x Mouse BALB/c spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against human fibronectin and cross-reacts with fibronectin from 26 other diverse species tested including 15 primate species.
Imunogênio
Affinity purified fibronectin
Meio de cultura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)