Documentos Principais
NG108-15
88112302
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica
Mouse x Rat Hybridoma nerve
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Neuronal
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse neuroblastoma x Rat glioma hybrid
Descrição de linhagem celular
Neuroblastoma x glioma hybrid was formed by Sendai virus-induced fusion of the mouse neuroblastoma clone N18TG-2 and the rat glioma clone C6 BV-1.
Aplicação
Hybridisation, fusion partner and virus studies: Sendai virus
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 seeding at 2x100,000 cells/cm2 . Cells adhere lightly, detach by gently knocking the flask do not use trypsin. 5% CO2; 37°C. The cells do produce large amounts of CO2, media changes may be necessary.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)