MGAR human cell line
IHW Number: 9014, 88022014
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human blood
embalagem
tube of 5 μg 88022014-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88022014-1VL
etnia
North American Hispanic
sexo
female
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
Cw: 701
B: 801
HLA DRA: 102
HLA DRB1: 1501
HLA DRB5: 101
HLA DRB6: 201
HLA DQAP: 1.2
HLA DQA1: 1021
HLA DQB1: 602
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 401
Perfil sorológico
HLA A ief: 26.1
HLA C: 7
HLA B: 8
HLA B ief: 8
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 2
HLA DR: 15
HLA DR51: 51
HLA DQ: 6
HLA DP: 4
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)