ATC-10 (Aedes aegypti)
87091801, mosquito larvae, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
ATC-10 (Aedes aegypti), 87091801
fonte biológica
mosquito larvae
modo de crescimento
Adherent aggregates
cariótipo
2n = 6
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Mosquito larvae
Descrição de linhagem celular
Derived from pooled newly hatched Aedes aegypti larvae. The cells are susceptible to a range of arboviruses.
Aplicação
Virus studies: Arboviruses
Meio de cultura
Mitsuhashi and Maramorosch Insect Medium (pH 7.0) + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-5 x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin for 5 mins only 28°C. After quenching the trypsin with fresh mediumdislodge the cells by gentle scraping.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)