Documentos Principais
RPMI 1788
85112106, human blood, Lymphoblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
RPMI 1788, 85112106
fonte biológica
human blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
2n = 46, modal no. 45
morfologia
Lymphoblast
produtos
Immunoglobulin M (IgM) (Lambda light chain)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian peripheral blood lymphocyte
Descrição de linhagem celular
Derived from the peripheral blood of an apparently normal 33 year old Caucasian male. The cells secrete IgM (lambda light chain). HLA = A2, Aw33, B7, B14.
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 18,19
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-4x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Maximum cell density 1-2x1,000,000 cells/ml.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.