B95-8
85011419, cotton-top tamarin monkey blood, Lymphoblast/Fibroblast
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
B95-8, from cotton-top tamarin monkey blood, 85011419, peripheral blood lymphocyte, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
fonte biológica
cotton-top tamarin monkey blood
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast/Fibroblast
produtos
Epstein Barr Virus (EBV)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
In some instances the cell line B95-8 has been described as derived from ′marmoset′; however, this is not correct. B95-8 was derived from a cotton-top tamarin (Saguinas oedipus); this has been confirmed by DNA profiling.
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)