Mero-25
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100102, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human lung
embalagem
tube of 5 μg 09100102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09100102-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Number of chromosomes 127-140
morfologia
Mixed epithelial and spindle shaped
produtos
Cytokeratins 7, 8, 18 and 19. Epithelial membrane antigen (EMA)
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 11,12
D13S317: 12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 9
THO1: 8
TPOX: 9
vWA: 16,17
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)