HCA-7 Colony 11
9071506, human colon, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
HCA-7 Colony 11, 09071506
fonte biológica
human colon
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Near diploid
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human colorectal adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Subpopulations isolated from the HCA-7 cell line.
Perfil do DNA
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,12
D5S818: 9,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
Amelogenin: X
CSF1PO: 11,14
D13S317: 9
D16S539: 10,12
D5S818: 9,12
D7S820: 11,12
THO1: 6,7
TPOX: 8,10
vWA: 14,16
Meio de cultura
DMEM (High glucose Sigma D6546) + 2 mM Glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 weekly using 0.05% trypsin/EDTA; 7.5% CO2; 37 °C. Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm2.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Exoneração de responsabilidade
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)