XCIII-1F8-D7
08041723, Reactivity: Anti-Leishmania (L) pifanoi Amastigote
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 08041723-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08041723-1VL
ImmunoDon
Balb/c mouse spleen
Mieloma
NS-1 (P3-X63/Ag8-NS1)
Reatividade
Anti-Leishmania (L) pifanoi Amastigote
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse NS1 x BALB/c mouse
Descrição de linhagem celular
XCIII-1F8-D7 was developed by immunizing mice with membranes from Leishmania (L) pifanoi and fusing the mouse spleen cells with NS-1(P3-X63/Ag8-NS1)
Imunogênio
Membrane from Leishmania (L) pifanoi strain LTRod-MHOM/VE/60/LtRod-Cl-A-3
Aplicação
Detection of Leishmania (L) pifanoi
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Seed cultures between 1-3x100,000 cells/ml; Saturation density 1,000,000 5% CO2; 37°C
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)