Documentos Principais
C8536
Sigma-Aldrich
Z-Ala-Arg-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide acetate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H46N10O6
Número CAS:
Peso molecular:
690.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C33H44N10O5.ClH/c1-21(40-33(47)48-20-22-9-3-2-4-10-22)28(44)42-27(14-8-18-39-32(36)37)30(46)43-26(13-7-17-38-31(34)35)29(45)41-25-16-15-23-11-5-6-12-24(23)19-25;/h2-6,9-12,15-16,19,21,26-27H,7-8,13-14,17-18,20H2,1H3,(H,40,47)(H,41,45)(H,42,44)(H,43,46)(H4,34,35,38)(H4,36,37,39);1H
chave InChI
SRSBQDNWDTXDRD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
Amino Acid Sequence
Z-Ala-Arg-Arg-MNA
Substratos
Substrate for cathepsin B
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Separation of a new alpha-N-benzoylarginine-beta-naphthylamide hydrolase from cathepsin B1. Purification, characterization, and properties of both enzymes from rabbit lung.
H Singh et al.
The Journal of biological chemistry, 253(12), 4319-4326 (1978-06-25)
Mahdieh Golizadeh et al.
Pest management science, 78(9), 3788-3794 (2022-01-28)
The use of pest-resistant or less susceptible plant varieties is of great importance for integrated pest management programs. This study was conducted to evaluate the resistance of seven potato cultivars to a major pest, namely the Colorado potato beetle (CPB)