C7861
Citalopram hydrobromide
≥98% (HPLC), powder, serotonin uptake inhibitor
Sinônimo(s):
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Citalopram hydrobromide, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
chloroform: soluble
methanol: soluble
originador
Forest Labs
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
chave InChI
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , SLC6A4(6532)
Descrição geral
Aplicação
- to examine its effects on sirt mRNA and mammalian sirtuins (SIRT) expression in mice
- to monitor body temperature and antidepressant-like behavioral responses in the forced swim test for rats
- for 5-hydroxytryptamine (5-HT) competition uptake assays
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2