C7374
CK-636
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CK-0944636; N-[2-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]-2-thiophenecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
peach to light pink
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1[nH]c2ccccc2c1CCNC(=O)c3cccs3
InChI
1S/C16H16N2OS/c1-11-12(13-5-2-3-6-14(13)18-11)8-9-17-16(19)15-7-4-10-20-15/h2-7,10,18H,8-9H2,1H3,(H,17,19)
chave InChI
ACAKNPKRLPMONU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)