C6192
Nalgene® Lowboy carboy with spigot
nominal capacity 15 L (4 gal), high-density polyethylene
Sinônimo(s):
carboys
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
descrição
Not recommended for use with most organic solvents
fabricante/nome comercial
Nalgene® 2323 style
C × L × A
8 in. (203 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 14 1/2 in. (368 mm)
capacidade nominal
15 L (4 gal)
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)