C5617
Anti-CHIP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Carboxyl terminus of hsc70-interacting protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35 kDa (also non-specific band at ~85 kDa)
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL using using COS-1 cells overexpressing the human gene
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STUB1(10273)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
anticorpo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1