S1073
Anti-STUB1/CHIP antibody, mouse monoclonal
clone ST21.55, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-C terminus of HSC70-interacting protein (CHIP), Anti-HSPABP2, Anti-Heat shock protein A binding protein 2 (c-terminal), Anti-NY-CO-7, Anti-SDCCAG7, Anti-STIP1 homologous and box-containing protein 1 (STUB1), Anti-Serologically defined colon cancer antigen 7, Anti-UBOX1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ST21.55, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35 kDa
reatividade de espécies
rat, human, bovine
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 2.5-5 μg/mL using HeLa total cell extract.
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... STUB1(504565)
human ... STUB1(10273)
mouse ... Stub1(56424)
rat ... Stub1(287155)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
anticorpo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1