C3742
Chk2 Inhibitor II hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamide hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
off-white to tan
solubilidade
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
originador
Johnson & Johnson
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C2C(N=C(C3=CC=C(OC4=CC=C(Cl)C=C4)C=C3)N2)=C1)N
InChI
1S/C20H14ClN3O2/c21-14-4-8-16(9-5-14)26-15-6-1-12(2-7-15)20-23-17-10-3-13(19(22)25)11-18(17)24-20/h1-11H,(H2,22,25)(H,23,24)
chave InChI
UXGJAOIJSROTTN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHEK2(11200)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?