Documentos Principais
C3205
Sigma-Aldrich
Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine trifluoroacetate salt
≥95% (TLC)
Sinônimo(s):
N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
C10H18N2O6 · C2F3O2H
Número CAS:
Peso molecular:
376.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCC[C@H](N(CC(O)=O)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O6.C2HF3O2/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);(H,6,7)/t7-;/m0./s1
chave InChI
PKZCFUDHJJGMPN-FJXQXJEOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hochuli, E., et al.
Journal of Chromatographic Science, 411, 177-177 (1987)