Documentos Principais
C3187
Supelco
Color Marker
low range, mol wt 6,500-45,000 Da
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Nível de qualidade
Formulário
liquid
uso
sufficient for 100-200 applications (on a PhastGel (Cytiva))
peso molecular
6,500-45,000 Da
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Embalagem
Each vial contains 0.5 mL of a solution of five colored dye conjugated proteins.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)