Key Documents
C30300-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac)-CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
embalagem
pkg of 1 × 1 g C303001-01
pkg of 1 × 10 g C303010-01
tamanho de poro
500 Å
capacidade
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3