C2499
CP-339818
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[1-(phenylmethyl)-4(1H)-quinolinylidene]-1-pentanamine hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
Wyeth
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCCC\N=C1/C=CN(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C21H24N2.ClH/c1-2-3-9-15-22-20-14-16-23(17-18-10-5-4-6-11-18)21-13-8-7-12-19(20)21;/h4-8,10-14,16H,2-3,9,15,17H2,1H3;1H/b22-20+;
chave InChI
JIRISCAPZWLWCG-QPNALZDCSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)