C-23260
Skeletal Muscle Cell Growth Medium
Basal Medium, 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with: C-39365 or C-39360 (for growth medium) or C-39366 (for Differentiation medium).
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 500 ml
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
To form a complete Skeletal Muscle Cell Growth Medium, it should be combined with the media supplements: C-39365 or C-39360. To form a complete Skeletal Muscle Differentiation Medium , it should be combined with the media supplements: C-39366
Aplicação
Componentes
Qualidade
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Primary human skeletal muscle cells and culture medium optimized for the in vitro cultivation and differentiation of primary human skeletal muscle cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.