C-22262
Smooth Muscle Cell Growth Medium 2
Basal Medium, 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with C-39267 or C-39262
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 500 ml
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39267 or C-39262
Aplicação
Componentes
Qualidade
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.