C222
Cathine hydrochloride
≥97.5% (HPLC), powder, anorexic
Sinônimo(s):
threo-2-Amino-1-hydroxy-1-phenyl propane hydrochloride, Pseudonorephedrine hydrochloride, S,S-Norpseudoephedrine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cathine hydrochloride,
Formulário
powder
Nível de qualidade
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
pf
172-175 °C
solubilidade
H2O: 15 mg/mL, clear
0.1 M HCl: soluble
ethanol: soluble
aplicação(ões)
forensics and toxicology
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].C[C@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9+;/m0./s1
chave InChI
DYWNLSQWJMTVGJ-DKXTVVGFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?