C-21160
Airway Epithelial Cell Growth Medium
Kit including Basal Medium and SupplementPack, 500 ml
Sinônimo(s):
Airway Cell Medium, Epithelial Growth Medium, Growth Medium for Airway Cells
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 500 ml
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Aplicação
Recommended for:
Human Nasal Epithelial Cells (HNEpC)
Human Bronchial Epithelial Cells (HBEpC)
Human Tracheal Epithelial Cells (HTEpC)
Componentes
Qualidade
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Primary human airway epithelial cells and serum-free growth media are optimized for the in vitro cultivation of epithelial cells from large air passages. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.